5-(Chloromethyl)-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8583-500MG
APOSPC8583-500MGEA
332
EUR
APOSPC8583-500MG
5-(Chloromethyl)-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole
5-(Chloromethyl)-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole
Formel:
C₁₂H₈ClF₄NS Molecular Weight: 309,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369415 CAS-Nummer: 317319-33-8 |