{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole
PC8593-500MG
APOSPC8593-500MGEA
268
EUR
APOSPC8593-500MG
{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Formel:
C₁₂H₉F₄NOS Molecular Weight: 291,27 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369416 CAS-Nummer: 317319-27-0 |