Methyl 5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)-benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8594-10G
PC8594-1G
PC8594-5G
APOSPC8594-10GEA
477
EUR
APOSPC8594-10G
APOSPC8594-1G
APOSPC8594-5G
Methyl 5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)-benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₁ClF₃NO₃ Schmelzpunkt: 169…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027141 CAS-Nummer: 937602-45-4 |