Methyl-4-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8599-1G
APOSPC8599-1GEA 65.4 EUR
APOSPC8599-1G
Methyl-4-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-4-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₁H₇F₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027107
CAS-Nummer: 146137-87-3