3-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8604-1G
APOSPC8604-1GEA
58
EUR
APOSPC8604-1G
3-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 98%
3-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃BrClFO Molecular Weight: 237,454 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864687 CAS-Nummer: 374554-41-3 UN: 3265 ADR: 8,III |