Methyl-7-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8613-1G
APOSPC8613-1GEA
168
EUR
APOSPC8613-1G
Methyl-7-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-7-(trifluormethyl)-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₁H₇F₃O₂S Molecular Weight: 260.232 g/mol Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027108 CAS-Nummer: 550998-55-5 |