2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Lieferant: Apollo Scientific
PC8614-10G
PC8614-1G
PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA
568
EUR
APOSPC8614-10G
APOSPC8614-1G
APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NOS Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027148 CAS-Nummer: 937602-49-8 |