2,4-Difluor-5-nitroanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 139 EUR
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluor-5-nitroanisol 96%
2,4-Difluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 189.1163 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689675
CAS-Nummer: 179011-39-3