4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8635-1G
APOSPC8635-1GEA
69.6
EUR
APOSPC8635-1G
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd 97%
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₂ClFO₃ Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01590672 CAS-Nummer: 306934-75-8 |