3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 434 EUR
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Formel: C₁₂H₉F₃N₂
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276968
CAS-Nummer: 886361-00-8