2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-5-fluorophenyl)boronic acid
PC8649-1G
APOSPC8649-1GEA
118
EUR
APOSPC8649-1G
2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Molecular Weight: 218,82 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690232 CAS-Nummer: 959996-48-6 |