2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8654-1G
APOSPC8654-1GEA 94.5 EUR
APOSPC8654-1G
2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
2-(4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexyl)malonic acid
Formel: C₉H₉F₇O₄
Molecular Weight: 314,16 g/mol
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862051
CAS-Nummer: 244022-64-8