3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8673-1G PC8673-25G PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8673-1G APOSPC8673-25G APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061229
CAS-Nummer: 401-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III