5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8683-1G
APOSPC8683-1GEA 575 EUR
APOSPC8683-1G
5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5-(3-Methoxyphenyl)-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₀F₃N₃O₃
Molecular Weight: 337,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02253965
CAS-Nummer: 524036-15-5