4-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone hydrochloride
PC8687-100G
APOSPC8687-100GEA
39.3
EUR
APOSPC8687-100G
4-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline hydrochloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₈H₆Cl₂F₃NO Molecular Weight: 260,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263480 CAS-Nummer: 173676-59-0 |