5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 0 EUR
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
Schmelzpunkt: 37…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697684
CAS-Nummer: 108274-33-5