Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8705-1G
PC8705-25G
PC8705-5G
APOSPC8705-1GEA
14.7
EUR
APOSPC8705-1G
APOSPC8705-25G
APOSPC8705-5G
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Formel:
CH₂BBrF₃K Schmelzpunkt: 225…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265154 CAS-Nummer: 888711-44-2 |