HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate

PC8718-25G PC8718-100G PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA 24.6 EUR
APOSPC8718-25G APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Schmelzpunkt: 186 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR