HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
PC8718-25G
PC8718-100G
PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA
24.6
EUR
APOSPC8718-25G
APOSPC8718-100G
APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Schmelzpunkt: 186 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00274639 CAS-Nummer: 148893-10-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...