4-(4-Methoxyphenyl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC8731-1G
APOSPC8731-1GEA
0
EUR
APOSPC8731-1G
4-(4-Methoxyphenyl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-(4-Methoxyphenyl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00098372 CAS-Nummer: 263707-22-8 |