Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8741-1G
APOSPC8741-1GEA 139 EUR
APOSPC8741-1G
Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]acrylate
Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]acrylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03283527
CAS-Nummer: 149550-20-9