4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 105 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864693
CAS-Nummer: 1000339-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III