3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8774-5G
APOSPC8774-5GEA 140 EUR
APOSPC8774-5G
3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol 98%
3-Chloro-4-trifluoromethoxyphenol
Formel: C7H4ClF3O2
Molecular Weight: 212.5537 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972754
CAS-Nummer: 1000339-94-5