4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8782-1G
APOSPC8782-1GEA
336
EUR
APOSPC8782-1G
4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-(4-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈FNO₃ Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443967 CAS-Nummer: 924868-85-9 |