4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC8785-1G PC8785-5G PC8785-250MG
APOSPC8785-1GEA 132 EUR
APOSPC8785-1G APOSPC8785-5G APOSPC8785-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid 95% + 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonic acid
Formel: C₅H₂F₆O₂
Siedepunkt: 109…110 °C/120mmHg
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013574
CAS-Nummer: 1763-28-6
EINECS: 217-180-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR