2-{5-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8786-250MG
APOSPC8786-250MGEA
77
EUR
APOSPC8786-250MG
2-{5-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
2-{5-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₂S Molecular Weight: 301,29 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443969 CAS-Nummer: 924868-87-1 |