6-Propyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-6-(prop-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8787-1G
APOSPC8787-1GEA
538
EUR
APOSPC8787-1G
6-Propyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
6-Propyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443946 CAS-Nummer: 937601-39-3 |