1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8825-1G
APOSPC8825-1GEA 125 EUR
APOSPC8825-1G
1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
1-(4-(4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 914348-88-2