1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Molecular Weight: 335.919 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C (29 mm Hg)
Dichte: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02270920
CAS-Nummer: 651-12-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR