Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
PC8848-100G
APOSPC8848-100GEA
331
EUR
APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formel:
C₈F₈O₂ Molecular Weight: 280.07 g/mol Siedepunkt: 122…123 °C Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134438 CAS-Nummer: 14533-84-7 UN: 3272 ADR: 3 III |