1-[6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8864-100MG
APOSPC8864-100MGEA
58
EUR
APOSPC8864-100MG
1-[6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Formel:
C₁₄H₁₃F₄N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094523 CAS-Nummer: 541539-66-6 |