N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenoxy]-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8874-1G
APOSPC8874-1GEA
361
EUR
APOSPC8874-1G
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₃F₃N₂O₃S Molecular Weight: 346,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109524 CAS-Nummer: 1257535-24-2 |