N,N-Dimethyl-4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC8875-1G
APOSPC8875-1GEA
302
EUR
APOSPC8875-1G
N,N-Dimethyl-4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₃F₃N₂O₃S Molecular Weight: 346.325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109525 CAS-Nummer: 1227954-33-7 |