N,N-Dimethyl-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenoxy]-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC8876-1G
APOSPC8876-1GEA
310
EUR
APOSPC8876-1G
N,N-Dimethyl-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₃F₃N₂O₃S Molecular Weight: 346,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109526 CAS-Nummer: 1227954-79-1 |