4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8881-1G
APOSPC8881-1GEA 303 EUR
APOSPC8881-1G
4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂S
Molecular Weight: 286,316 g/mol
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038214
CAS-Nummer: 541539-73-5