3-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8902-1G
PC8902-5G
PC8902-10G
APOSPC8902-1GEA
37.7
EUR
APOSPC8902-1G
APOSPC8902-5G
APOSPC8902-10G
3-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
3-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236230 CAS-Nummer: 244022-71-7 UN: 2735 ADR: 8,III |