4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC8909-1G
APOSPC8909-1GEA
348
EUR
APOSPC8909-1G
4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₈H₉F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662688 CAS-Nummer: 878760-47-5 |