Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8912-1G
APOSPC8912-1GEA 371 EUR
APOSPC8912-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662690
CAS-Nummer: 878745-51-8