4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC8917-1G
APOSPC8917-1GEA
306
EUR
APOSPC8917-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₃BrF₃NO Molecular Weight: 266,015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17010236 CAS-Nummer: 217326-71-1 |