Methyl-3-[(4-fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8923-1G
APOSPC8923-1GEA
128
EUR
APOSPC8923-1G
Methyl-3-[(4-fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-[(4-fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁FO₃S Molecular Weight: 266,29 g/mol Schmelzpunkt: 90…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138942 CAS-Nummer: 338417-95-1 |