1,1,1-Trifluoro-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC8926-500MG
APOSPC8926-500MGEA
400
EUR
APOSPC8926-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formel:
C₁₁H₁₁F₆NO Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871640 CAS-Nummer: 478068-12-1 |