2-(Aminomethyl)-6-fluoropyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8931-100MG
APOSPC8931-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8931-100MG
2-(Aminomethyl)-6-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-6-fluoropyridine dihydrochloride
Formel: C₆H₇FN₂·2ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16872044
CAS-Nummer: 1257535-08-2
UN: 3261
ADR: 8,II