2,3,4-Trifluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3,4-Trifluorcinnamsäure, 3-(2,3,4-Trifluorphenyl)propensäure
PC8934-1G
APOSPC8934-1GEA 58 EUR
APOSPC8934-1G
2,3,4-Trifluorzimtsäure 98%
2,3,4-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
Molecular Weight: 202.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083552
CAS-Nummer: 207742-85-6