4-Fluoro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8937-1G
APOSPC8937-1GEA
353
EUR
APOSPC8937-1G
4-Fluoro-1H-indazole-5-carboxylic acid
4-Fluoro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007930 CAS-Nummer: 1041481-59-7 |