4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: γ-Chlor-4-fluorbutyrophenon, ω-Chlor-4-fluorbutyrophenon
PC8945-100G
APOSPC8945-100GEA 84.1 EUR
APOSPC8945-100G
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₀ClFO
Molecular Weight: 200,64 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/0,7mmHg
Schmelzpunkt: 44352 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001007
CAS-Nummer: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3