2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 40.6 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235194
CAS-Nummer: 676500-39-3