2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine

PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 105 EUR
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂FN
Siedepunkt: 40 °C/5,25mmHg
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07777176
CAS-Nummer: 17797-10-3
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR