[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8959-1G
APOSPC8959-1GEA 371 EUR
APOSPC8959-1G
[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201889
CAS-Nummer: 771580-70-2