3,3'-Bis(trifluoromethyl)diphenylmethane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8960-5G
APOSPC8960-5GEA 261 EUR
APOSPC8960-5G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)diphenylmethane
3,3'-Bis(trifluoromethyl)diphenylmethane
Formel: C₁₅H₁₀F₆
Siedepunkt: 85…87 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000396
CAS-Nummer: 86845-35-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR