2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC8963-1G
APOSPC8963-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8963-1G
2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molecular Weight: 175,55 g/mol Schmelzpunkt: 199 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038325 CAS-Nummer: 628691-93-0 |